Documents
41788
Supelco
Myristoleic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
cis-9-Tetradecenoic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)7CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.4562 (lit.)
Point d'ébullition
144 °C/0.6 mmHg (lit.)
Pf
−4.5-−4 °C (lit.)
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5-
Clé InChI
YWWVWXASSLXJHU-WAYWQWQTSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup