34069
Maduramicin ammonium
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Maduramycin ammonium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[NH4+].[H][C@@]1(C[C@H](O[C@@H]2C[C@H](OC)[C@@H](OC)[C@H](C)O2)[C@@]([H])(O1)[C@]3(C)CC[C@@]([H])(O3)[C@]4(C)CC[C@]5(C[C@H](O)[C@@H](C)[C@]([H])(O5)[C@@H](C)[C@]6([H])O[C@](O)(CC([O-])=O)[C@@H](C)[C@H](OC)[C@H]6OC)O4)[C@@]7([H])O[C@](C)(O)[C@H](C)C[C@@H]7C
InChI
1S/C47H80O17.H3N/c1-23-18-24(2)45(9,51)61-36(23)31-19-32(58-35-20-30(53-10)40(55-12)28(6)57-35)42(59-31)44(8)15-14-33(60-44)43(7)16-17-46(64-43)21-29(48)25(3)37(62-46)26(4)38-41(56-13)39(54-11)27(5)47(52,63-38)22-34(49)50;/h23-33,35-42,48,51-52H,14-22H2,1-13H3,(H,49,50);1H3/t23-,24+,25+,26+,27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42+,43-,44-,45-,46+,47+;/m0./s1
Clé InChI
WQGJEAMPBSZCIF-HKSLRPGUSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges