32087
Cylindrospermopsin solution
10 μg/mL in H2O, PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
6-[(R)-Hydroxy[(2aS,3R,4S,5aS,7R)-2,2a,3,4,5,5a,6,7-octahydro-3-methyl-4-(sulfooxy)-1H-1,8,8b-triazaacenaphthylen-7-yl]methyl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
10 μg/mL in H2O
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@H]1[C@H](C[C@@H]2C[C@@H](N=C3NC[C@H]1N23)[C@@H](O)C4=CC(=O)NC(=O)N4)OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C15H21N5O7S/c1-6-10-5-16-14-17-8(13(22)9-4-12(21)19-15(23)18-9)2-7(20(10)14)3-11(6)27-28(24,25)26/h4,6-8,10-11,13,22H,2-3,5H2,1H3,(H,16,17)(H,24,25,26)(H2,18,19,21,23)/t6-,7+,8-,10-,11+,13+/m1/s1
Clé InChI
LHJPHMKIGRLKDR-YUQKHPEDSA-N
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable