31590
Diethanolamine
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.6 (vs air)
Pression de vapeur
<0.98 atm ( 100 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
689 °F
Limite d'explosivité
10.6 %
Impuretés
≤0.15% water
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
pb
217 °C/150 mmHg (lit.)
Pf
28 °C (lit.)
Densité
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Clé InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver,Blood
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup