27690
2,4,6-Trimethylpyridine
puriss. p.a., 99% (GC)
Synonyme(s) :
2,4,6-Collidine, sym-Collidine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Pureté
99% (GC)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.1% water
Résidus d'évap.
≤0.1%
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
n20/D 1.498
Point d'ébullition
171-172 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)nc(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- In solid-phase peptide synthesis.
- To synthesize trichloro(2,4,6-trimethylpyridine) Au(III) complex by reacting with HAuCl4.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup