18493
MUG Supplement
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide Supplement
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Escherichia coli
coliforms
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1OC2=CC(OC(C=C3C)=O)=C3C=C2
InChI
1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Clé InChI
ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Application
Composants
4-Methylumbelliferyl ß-D-glucuronide (MUG) 50.0 mg
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable