18079
Cycloheximide solution
0.1%, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
CHX
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
0.1%
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
bacteria
Chaîne SMILES
O=C1[C@@]([C@H](O)CC2CC(NC(C2)=O)=O)([H])C[C@@H](C)C[C@@H]1C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
Clé InChI
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Informations sur le gène
human ... FKBP1A(2280) , PIN1(5300)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable