109584
Pentyl acetate
99%
Synonyme(s) :
Amyl acetate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
4 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Température d'inflammation spontanée
680 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
pb
142-149 °C (lit.)
Pf
−100 °C (lit.)
Densité
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
105.8 °F
Point d'éclair (°C)
41 °C