Key Documents
XX2504708
Millipore
Vanne 3 voies, clip en acier inoxydable
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
stainless steel clip
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Utilisable en association avec les systèmes de filtration Millipore
Application
Bière, eau en bouteille, produits cosmétiques, analyse de produits pharmaceutiques, tests de biocharge, analyse de la qualité de l'eau