Key Documents
WBSH0500
Millipore
Activateur de signal Immobilon pour l'immunodétection
Western Blotting, immunodetection
Synonyme(s) :
Western blot signal enhancer, signal enhancer
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NB.22
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
western blot: suitable
Méthode de détection
chemiluminescent
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
L'Amplificateur de signal Immobilon® allie l'amplification du signal et le blocage dans un seul réactif prêt à l'emploi.
Amplification du signal : amplifier les western blots à faible intensité de signal sans amplifier le bruit de fond.
Économiser l'anticorps primaire : Lorsque le signal est fort, utiliser l'Amplificateur de signal Immobilon pour réduire la quantité d'anticorps primaire nécessaire.
Application
L'amplificateur de signal Immobilon® est conçu pour être utilisé dans les applications de western blotting lorsque l'on observe une faible intensité de signal. Il allie l'amplification du signal et le blocage dans un seul réactif prêt à l'emploi. L'amplification de la réaction anticorps-antigène peut multiplier par 2 à 10 l'intensité du signal par rapport aux réactifs traditionnellement utilisés. Le réactif est formulé pour être utilisé à la fois dans les étapes de blocage de la membrane et de dilution de l'anticorps ; il peut également être utilisé pour l'immunodétection traditionnelle ou avec le système de détection de protéines SNAP i.d.. L'amplificateur de signal Immobilon est compatible avec les membranes de transfert en PVDF et en nitrocellulose et peut être utilisé avec des méthodes de détection chromogènes, chimiluminescentes et fluorescentes.
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable