SLLGR04NL
Filtre pour seringue Millex™ en PTFE hydrophile
pore size 0.2 μm, diam. 4 mm, non-sterile
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-LG, Filtre pour seringue en PTFE de 0,2 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex™
Caractéristiques
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex™
Paramètres
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Hauteur
19.8 mm
Diamètre
4 mm
Surface de filtration
0.1 cm2
Volume
1 mL
Dimension de pores
0.2 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
• Le taux d'extractibles le plus bas, pour une optimisation du niveau du bruit de fond des analyses sensibles telles que l'UHPLC et la LC-MS
• Filtration des solutions contenant des protéines et des solutions aqueuses ou organiques
•Disponible en dimensions de pore de 0,20 µm et 0,45 µm et trois diamètres différents pour répondre à tous vos besoins
Disponibles en plusieurs conditionnements :
Références se terminant par NS (-------NS) : 50 par pack
Références se terminant par NL (-------NL) : 100 par pack
Références se terminant par NB (-------NB) : 250 par pack
Références se terminant par NK (-------NK) : 1000 par pack
SLCRT13NL : 100 par pack. Ces filtres pour seringue sont équipés d'un tube de prolongement.
Applications :
Filtration d'échantillons avant UHPLC, HPLC et spectrométrie de masse ; filtration de solvants ; clarification de solutions aqueuses et organiques
Application
Conditionnement
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Les clients ont également consulté
Articles
Prior to probing a membrane using precious antibodies, it is helpful to visualize the transferred proteins on the blot to ensure complete transfer and even loading. This page describes possible causes and potential remedies for challenges encountered during protein visualization.
The possible causes and potential remedies for challenges encountered as a result of blocking, washing, antibody incubation, and detection/exposure of Western blots
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.