Key Documents
SJHVM4710
Millipore
Millicup-HV, 0,45 µm, PVDF, non stérile
Non sterile Universal bottletop vacuum filter with Hydrophilic PVDF Durapore membrane.
Synonyme(s) :
0.45 µm Millicup-HV, PVDF Millicup
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
eCl@ss :
32031623
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
polyethylene housing
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millicup
Paramètres
27 inHg vacuum limit (685 mmHg) at 25 °C (differential)
3 L sample volume
50 °C max. temp.
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
120 mm
Diamètre
8.4 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
11.5 cm2
Capacité de l'entonnoir
300 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Raccords
inlet funnel
outlet bottle top (Universal)
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Cette unité de filtration Millicup permet de filtrer rapidement et efficacement les solvants et les tampons (jusqu'à 3 l) utilisés en HPLC et d'autres techniques analytiques.
Caractéristiques et avantages :
•Ne nécessite ni préparation ni nettoyage (gain de temps)
•Disponible avec différentes membranes : PVDF hydrophile Durapore à faible adsorption protéique, PTFE hydrophobe Fluoropore, et PTFE hydrophile LCR
•Structure ultrapropre et fonctionnement sécurisé
Applications :
Préparation de phases mobiles, filtration de tampons
Application
Soins directs aux patients : non
Principe
Sous vide
Forme physique
Code couleurs : incolore
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany