Key Documents
SCC009
Sigma-Aldrich
Kit de milieux de culture et de lignée de cellules progénitrices neurales humaines CX ReNcell
ReNcell CX Kit contains human neural progenitor cells, optimized maintenance media & freezing media for culture of human neural stem cells.
Synonyme(s) :
Human NSC Line, Human Neural Stem Cell Line, Human Neural Stem Cells
About This Item
Code UNSPSC :
41106509
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.75
Source biologique
human
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
ReNcell
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type neural stem cell(s)
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Description générale
Le kit ReNcell CX contient des cellules progénitrices neurales humaines, un milieu de maintenance et un milieu de congélation optimisés pour la culture des cellules souches neurales humaines. Cellules immortalisées ReNcell CX (réf. SCC007) : ReNcell CX est une lignée de cellules progénitrices neurales humaines immortalisées ayant la capacité de se différencier facilement en neurones et en cellules gliales. La lignée ReNcell CX est dérivée de la région corticale du cerveau fœtal humain. Immortalisée par transduction rétrovirale avec l'oncogène c-myc, cette lignée cellulaire se multiplie rapidement en formant une monocouche sur la laminine avec un temps de doublement de 20-30 heures. Des analyses de caryotype indiquent que la lignée ReNcell CX conserve en culture un caryotype de cellule diploïde, même après des durées de repiquage prolongées (>45 repiquages). Le kit ReNcell CX a été développé par ReNeuron Group plc, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans l'utilisation de cellules souches somatiques humaines à visées thérapeutiques. Ce kit peut être utilisé dans diverses applications de recherche comme les études de neurotoxicité, de neurogenèse, d'électrophysiologie, ainsi que les études portant sur la fonction des neurotransmetteurs et des récepteurs. Les cellules ReNcell CX ont été obtenues de manière légale et éthique, en conformité avec les procédures de consentement éclairé locales actuellement en vigueur. Milieu de maintenance pour CSN ReNcell (réf. SCM005) : Le milieu de maintenance pour cellules souches neurales (CSN) ReNcell est un milieu défini, sans sérum et sans facteurs de croissance qui a été optimisé pour la croissance et la différenciation in vitro des cellules progénitrices neurales humaines immortalisées ReNcell. Utilisé conjointement avec les facteurs de croissance FGF et EGF, le milieu de maintenance facilite la prolifération des cellules souches neurales VM et CX immortalisées ReNcell. Retirer les facteurs de croissance du milieu de maintenance pour CSN ReNcell provoque la différenciation spontanée des cellules progénitrices neurales immortalisées ReNcell. Milieu de congélation pour CSN ReNcell (réf. SCMSCM007) : Le milieu de congélation pour CSN ReNcell est qualifié pour être utilisé avec les lignées de cellules progénitrices neurales humaines immortalisées ReNcell CX (CHEMICON, réf. SCC007) et VM (CHEMICON, réf. SCC008) cultivées dans des conditions sans sérum avec le milieu de maintenance pour CSN ReNcell (CHEMICON, réf. SCM005). La formulation optimisée garantit une cryopréservation uniforme et une grande viabilité lors de la décongélation et de la mise en culture.
Description de la lignée cellulaire
Cellules Souches neurales
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Composants
Milieu de congélation pour cellules souches neurales ReNcell (réf. SCM007)
Milieu de maintenance pour cellules souches neurales (CSN) ReNcell (réf. SCM005)
Lignée cellulaire immortalisée ReNcell CX (réf. SCC007)
Qualité
Chaque lot de cellules ReNcell CX a été validé pour son haut niveau d'expression de la nestine et de Sox 2 et pour sa capacité d'auto-renouvellement et de différenciation en plusieurs lignées (voir la fiche technique). Les cellules présentent en outre un caryotype normal lors de l'évaluation de l'étalement des chromosomes, et la recherche de mycoplasmes a donné un résultat négatif. Le dépistage du sang maternel s'est révélé négatif pour le VIH, le HTLV, l'hépatite B et l'hépatite C.
Autres remarques
Ce produit est destiné à la vente et commercialisé auprès des seuls établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique (Academic Use Agreement) et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur tout autre usage, veuillez écrire à licensing@emdmillipore.com.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Differential development of neuronal physiological responsiveness in two human neural stem cell lines.
Donato, R; Miljan, EA; Hines, SJ; Aouabdi, S; Pollock, K; Patel, S; Edwards, FA; Sinden, JD
BMC Neuroscience null
Panpan Dong et al.
Experimental and therapeutic medicine, 23(2), 164-164 (2022-01-25)
Bisphenol A (BPA) is a common industrial chemical widely used to produce various plastics and is known to impair neural stem cells (NSCs). However, the effects of low-dose BPA exposure on the stemness maintenance and differentiation fate of NSCs remain
Seong Won Lee et al.
Developmental cell, 46(1), 73-84 (2018-07-06)
The ability to convert human somatic cells efficiently to neurons facilitates the utility of patient-derived neurons for studying neurological disorders. As such, ectopic expression of neuronal microRNAs (miRNAs), miR-9/9∗ and miR-124 (miR-9/9∗-124) in adult human fibroblasts has been found to
Articles
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Protocoles
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.