Documents
SAMP2GVNB
Millipore
Filtre Millex® pour système Samplicity® G2
PVDF, pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-GV, Filtre pour seringue avec membrane Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue en PVDF de 0,22 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Samplicity®
Caractéristiques
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Samplicity®
Paramètres
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
Technique(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Diamètre
33 mm
Surface de filtration
4.5 cm2
Volume
1.7 mL
Couleur
yellow
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Point de bulle
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : GV
Présentation des filtres Millex® destinés au système Samplicity G2
• Le système de filtration Samplicity G2 vous permet de filtrer sous vide jusqu'à 8 échantillons simultanément, directement dans des fioles de HPLC.
• Les filtres Millex destinés aux système Samplicity G2 contiennent un entonnoir muni d'un adaptateur et un filtre Millex de 33 mm.
• Le système Samplicity G2 a un impact ergonomique réduit comparé à la filtration avec seringue manuelle.
• Décliné en pores de 0,20 µm ou 0,45 µm, et avec une membrane Durapore en PVDF, une membrane Millipore Express PLUS en PES, ou une membrane en nylon.
Disponibles en deux conditionnements :
Références se terminant par NB (-------NB) : packs de 250
Références se terminant par NK (-------NK) : 1000 dispositifs (4 packs de 250)
Applications :
HPLC ; filtration d'échantillons visqueux ou chargés en particules avant HPLC.
Application
Ce filtre pour seringue d'un diamètre de 33 mm avec une membrane en PVDF hydrophile, pour la filtration non stérilisante sur le système Samplicity G2, a une dimension de pores de 0,22 µm ; il est utilisé pour la préparation de solutions contenant des protéines avant chromatographie et autres analyses instrumentales.
Soins directs aux patients : non
Conditionnement
Non stérile
Composants
Entonnoir à remplissage facile et filtre Millex
Caractéristiques
Produit réservé à un usage général en laboratoire
Forme physique
Code couleurs : jaune
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.