Documents
QPAK00TIX
Milli-Q
Cartouche de polissage QPAK® TIX
Designed for use with Milli-Q® Direct systems for removal of ionic contaminants down to trace levels, when fed with RO purified water
Synonyme(s) :
Cartouche de purification QPAK®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
polypropylene and polyethylene
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
QPAK®
Résistivité
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<10 ppb
Compatibilité
for use with Milli-Q® Direct
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La cartouche de polissage QPAK® TIX est conçue pour éliminer les contaminants ioniques, même ceux présents à l'état de traces, lorsqu'elle est alimentée en eau purifiée par osmose inverse. Elle est constituée de matériaux propres extrêmement purs afin de minimiser le relargage de contaminants extractibles. La cartouche de polissage QPAK® TIX peut être utilisée avec les systèmes Milli-Q® Direct.
Application
Élimination des contaminants ioniques, même ceux présents à l'état de traces.
Caractéristiques et avantages
  • Consommables d'origine pour le remplacement de la cartouche filtrante QPAK® (réf. QPAK00TIX)
  • Étiquette de radio-identification (RFID) e-Sure assurant une traçabilité totale et permettant de visualiser instantanément les paramètres du conditionnement
  • Certificat de qualité disponible en ligne
  • Utilisation d'une résine échangeuse d'ions pour éliminer les ions présents à l'état de traces
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany