Key Documents
PX0427
Supelco
Petroleum Ether BP 65-100°C
Reagent
Synonyme(s) :
Petroleum ether, Ligroine,Petroleum Spirit, Ligroine, Petroleum benzin
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
232-453-7
Niveau de qualité
Forme
liquid
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Point d'ébullition
60-90 °C
Température de transition
flash point -7 °C
Densité
0.73 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
Reagent
Remarque sur l'analyse
AcidTo pass testAppearanceTo pass testBoiling range60-90°CColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxHeavy oils and fatsTo pass testOdorTo pass testSulfur compounds (Doctor test)Negative
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup