Documents
PR0G00001
Milli-Q
Pack de prétraitement Progard®
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement (court) Progard® 1
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
polypropylene (and EPDM)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Progard®
Hauteur
21 cm (8.3 in.)
Résidus halogénés
<1 ppm (Cl2)
Compatibilité
for use with Direct-Q® (1997-2010)
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs (1997-2012)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le pack de prétraitement Progard® 1 est conçu pour prétraiter l'eau du robinet en la débarrassant des grosses particules, des composés organiques et du chlore libre. Cela permet de protéger la membrane d'osmose inverse (OI) d'un entartrage, d'un colmatage organique ou d'une oxydation par le chlore.
Le pack de prétraitement Progard® 1 optimise la durée de vie et les performances de votre système.
Il est très important de remplacer les consommables conformément aux indications du système pour que ses performances restent conformes aux spécifications.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau Direct-Q®, Elix® et RiOs 5/8/16.
Application
Élimination des composés organiques, du chlore libre, des particules et des colloïdes présents dans l'eau de ville pour protéger les membranes d'osmose inverse.
Caractéristiques et avantages
  • Le pack de prétraitement Progard® 1 est constitué de polypropylène et d'EPDM.
  • Il convient au traitement d'une eau du robinet ayant un indice de densité du limon (Silt Density Index, SDI) < 5 et un taux de Cl2 < 1 ppm.
  • Le charbon actif naturel possède une grande surface spécifique et une haute cinétique d'adsorption, tolérant une eau d'alimentation contenant jusqu'à 1 ppm de chlore.
  • Le média de filtration en profondeur présente une grande capacité et une rétention optimisée, tolérant une eau d'alimentation ayant un SDI inférieur ou égal à 5.
  • Ce pack contient des polyphosphates spécialement sélectionnés pour éviter l'entartrage de la membrane, sans relargage d'ions.
Composants
Association de trois médias de purification :
  • Charbon actif pour éliminer le chlore libre et les composés organiques
  • Média de filtration en profondeur pour éliminer les particules et les colloïdes
  • Agent anti-calcaire pour limiter le risque de formation de tartre
Informations légales
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany