Key Documents
MX0SP027H1
Millipore
Filtre en profondeur Millistak+® Pod
X0SP, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
Synonyme(s) :
Millistak+ Pro Pod Depth Filter, X0SP media series, 0.027 m 2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Niveau de qualité
Description
Secondary clarification of bioreactor harvests, post centrate harvest
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 37 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 4 °C (Forward)
31 psid max. inlet pressure (2.1 bar) at 25 °C
Hauteur
140 mm
5.5 in. (14 cm)
Longueur
8.6 in. (22 cm)
Surface de filtration
0.027 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Entrée
sample type liquid
Conductivité
19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
X0SP
Description générale
Le filtre de profondeur® Millistak+ Pod est un filtre de profondeur synthétique offrant des milieux de filtration en profondeur plus propres et plus homogènes que les filtres à base de diatomite (DE) et de cellulose (CE) offerts actuellement. Cette unité, présentée sous un format Pod à l'échelle du laboratoire avec un milieu de qualité X0SP, peut prendre en charge des applications de clarification primaire et secondaire ainsi que des applications de filtration en aval.
Application
Clarification secondaire des récoltes de bioréacteurs, récolte post-centrifugation
Caractéristiques et avantages
Matériaux de construction synthétiques
  • Réduisez de 50 % le taux d'extractibles dans les analyses de COT et les exigences de volume de rinçage pré-utilisation
  • Pas de bêta-glycanes pour interférer avec les tests au lysat d'amébocytes de Limulus (LAL) pour la détection des endotoxines bactériennes
Cohérence entre les lots pour assurer la réussite du développement et de la mise en œuvre de procédés de clarification robustes
Formulation et conception du milieu du filtre en profondeur
  • Offre jusqu'à deux fois la capacité de filtration avec des propriétés de rétention du filtre équivalentes et supérieures aux références commerciales à base de diatomite (DE)
  • Meilleure élimination des impuretés liées aux protéines de cellules hôtes (HCP)
Dispositif Pod jetable
  • Format modulaire et flexible offrant des possibilités d'échelonnage de 5 à 12 000 litres ou plus
  • Format robuste du dispositif ; facile à utiliser et à configurer
Caractéristiques
Grade du filtre X0SP
Les métaux à l'état de traces ont été mesurés après un rinçage à l'eau pure de 50 l/m2 de surface et un trempage statique de 24 heures dans de l'eau pure. Valeurs basées sur la moyenne des données sur les métaux extractibles issues de trois lots distincts de dispositifs µPod. L'analyse a été réalisée par ICP-MS. Les dispositifs n'ont pas été autoclavés.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
1 cycle d'autoclave de 60 min à 123 °C ; peut altérer les performances de la filtration. Recommandé uniquement en cas de contamination après utilisation.
Remarque sur l'analyse
Conductivité aqueuse du produit à 25 °C : après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 10 litres par pi2 (100 l/m2) de superficie de membrane.
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.