Principaux documents
MSP000814
Millipore
Membranes EZ-Pak, 0,45 µm, 47 mm, noires, quadrillées
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter, suitable for bioburden testing, input: bottled water, beverage(s)
Synonyme(s) :
Filtre membrane EZ-Pak®, Filtres membranes, Membranes semi-perméables
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Fabricant/nom de marque
EZ-Pak®
Diam. du filtre
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type soft drink
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type wine
sample type cider
sample type food(s)
sample type beer
sample type cosmetics
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ces filtres EZ-Pak sont constitués d'une membrane en esters de cellulose noire, quadrillée, à pores de 0,45 μm mesurant 47 mm de diamètre. Ils offrent de très bons taux de récupération et conviennent bien aux analyses microbiologiques classiques. En alliant une facilité de manipulation inégalée aux avantages des membranes stériles, prêtes à l'emploi, conditionnées sous emballage individuel, les membranes EZ-Pak et leur distributeur révolutionnent la manipulation des filtres pour la filtration sur membrane (MF, "Membrane Filtration").
Application
Ces filtres sont utilisés dans les laboratoires cliniques, le contrôle qualité industriel, les analyses environnementales ainsi que dans les industries cosmétique, pharmaceutique et agroalimentaire : Analyses microbiologiques de la bière, de l'eau en bouteille, du cidre, des boissons pour sportifs et du vin par filtration sur membrane
Informations légales
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Contenu apparenté
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.