Key Documents
MIXU200L102
Millipore
Mobius® 200L Mixer Carrier
unjacketed
Synonyme(s) :
Mobius® 200L mixer carrier, unjacketed
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
Matériaux
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Niveau de qualité
Paramètres
4-40 °C temperature
Hauteur
131 cm (51.6 in.)
Largeur
93.8 cm (36.9 in.)
depth
79.4 cm (31.3 in.)
Poids
220 kg (485 lb)
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec