Key Documents
MIX0200L101
Millipore
Mobius® MIX200, 230 V, 50/60 Hz
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
Entrée CA/CC
230 V, 50 - 60 Hz
Niveau de qualité
Composants
Includes carrier, control box unit, motor, hand-held control and cable
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec