MABN842
Anti-PERK Antibody, clone 4F6.1
clone 4F6.1, from mouse
Synonyme(s) :
PERK, Eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 3, PRKR-like endoplasmic reticulum kinase, Pancreatic eIF2-alpha kinase, HsPEK
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F6.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF2AK3(9451)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PERK in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable