MABF3095
Anti-Complement C5 Antibody, clone SIM 225-3.2.1
Synonyme(s) :
C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SIM 225-3.2.1, monoclonal
Poids mol.
observed mol wt ~188 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat, guinea pig, porcine, goat, feline, canine, rabbit
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... C5(727)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with Human Complement C5 glycoprotein (non-reduced).
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected non-reduced Human Complement C5.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Complement C5 in Western Blotting applications (Monedero, M., et al. (2019). Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 62:7-12).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Complement C5 in Flow Cytometry applications (Monedero, M., et al. (2019). Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 62:7-12).
ELISA Analysis: A representative lot detected Complement C5 in applications (Monedero, M., et al. (2019). Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 62:7-12).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable