Key Documents
MAB3802
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-53BP1, clone BP13
clone BP13, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
p53 Binding Protein 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BP13, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TP53BP1(7158)
Description générale
La protéine 1 de liaison à la P53 (53BP1) joue un rôle critique dans la suppression tumorale et est un substrat putatif de la kinase ATM. Lorsque l'ADN est endommagé, 53BP1 est phosphorylée et se déplace vers les sites présumés de dommages, en particulier les cassures double brin. Cela suggère également un rôle dans la réparation de l'ADN et le maintien de la stabilité génomique. 53BP1 est un facteur de transcription spécifique de certaines séquences qui joue un rôle central dans la réponse des cellules de mammifères au stress génotoxique. En outre, 53BP1 se localise au niveau des kinétochores dans les cellules mitotiques, suggérant une fonction potentielle dans la signalisation des points de contrôle mitotiques.
Spécificité
53BP1
Immunogène
Protéines 53BP1 humaines recombinantes.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Détectez la protéine 53BP1, également connue sous le nom de protéine 1 de liaison à la p53, avec l'anticorps anti-53BP1, clone BP13 (anticorps monoclonal de souris) validé en IF et en WB.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Western blotting. Reconnaît une protéine ≥ 250 kDa. Il est suggéré de diluer dans un tampon TBST. Il est suggéré d'utiliser un tampon de blocage à base de lait écrémé en poudre à 5 %.
Immunoprécipitation. La taille attendue en immunotransfert est ≥ 250 kD. Il est suggéré de lyser dans un tampon NETN. Il est suggéré de capturer sur protéine A avec un anticorps de lapin anti-souris comme linker.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans du PBS contenant de l'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 et 8 °C, en aliquotes non diluées, pendant 12 mois à compter de la date de réception.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Shankar J Chinta et al.
Cell reports, 22(4), 930-940 (2018-02-02)
Exposure to the herbicide paraquat (PQ) is associated with an increased risk of idiopathic Parkinson's disease (PD). Therapies based on PQ's presumed mechanisms of action have not, however, yielded effective disease therapies. Cellular senescence is an anticancer mechanism that arrests
Ankana Tiwari et al.
Nature communications, 9(1), 677-677 (2018-02-16)
Chromosome missegregation acts as one of the driving forces for chromosome instability and cancer development. Here, we find that in human cancer cells, HeLa and U2OS, depletion of 53BP1 (p53-binding protein 1) exacerbates chromosome non-disjunction resulting from a new type
Heather A Galick et al.
Oncotarget, 8(49), 85883-85895 (2017-11-22)
Base excision repair (BER) is a key genome maintenance pathway. The NEIL1 DNA glycosylase recognizes oxidized bases, and likely removes damage in advance of the replication fork. The rs5745906 SNP of the NEIL1 gene is a rare human germline variant
Motohiro Yamauchi et al.
DNA repair, 7(3), 405-417 (2008-02-06)
Several DNA damage checkpoint factors form nuclear foci in response to ionizing radiation (IR). Although the number of the initial foci decreases concomitantly with DNA double-strand break repair, some fraction of foci persists. To date, the physiological role of the
Marcel A Dammert et al.
Nature communications, 10(1), 3485-3485 (2019-08-04)
MYC paralogs are frequently activated in small cell lung cancer (SCLC) but represent poor drug targets. Thus, a detailed mapping of MYC-paralog-specific vulnerabilities may help to develop effective therapies for SCLC patients. Using a unique cellular CRISPR activation model, we