Documents
MAB364
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-MAP2A (2B, 2C), clone HM-2
ascites fluid, clone HM-2, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-MAP-2, Anti-MAP2A, Anti-MAP2B, Anti-MAP2C
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HM-2, monoclonal
Espèces réactives
bovine, human, quail, rat, chicken, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP2(4133)
Spécificité
En coloration immunohistochimique de tissu cérébral, marquage sélectif des arbres dendritiques au sein de l'ensemble du cerveau. Dans les neurones de Purkinje, coloration limitée aux dendrites en position distale par rapport au segment dendritique initial. Pas de coloration du corps cellulaire des cellules de Perkinje matures, mais coloration intense du corps cellulaire des cellules de Perkinje en développement de rats nouveaux-nés. Aucune coloration des axones ou des cellules non neuronales. Réagit spécifiquement avec toutes les formes de MAP2 (MAP2a ~280 kDa, MAP2b ~280 kDa et MAP2c ~70 kDa) d'après l'analyse par immunoblot. Aucune réactivité croisée observée vis-à-vis de la tubuline ou d'autres MAP.
Immunogène
Protéine associée aux microtubules de cerveau de rat.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunoblotting à une dilution au 1/500e avec un extrait cérébral de rat frais ou une préparation de protéine de microtubule enrichie.
Immunohistochimie : Dilution au 1/50-1/1000e.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-MAP2A (2B, 2C), clone HM-2, permet de détecter le taux de MAP2A, et son utilisation a été publiée et validée en WB et IH.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Métabolisme des neurones et neurofilaments
Forme physique
Liquide d'ascites. En solution avec de l'azoture de sodium 15 mM.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 12 mois maximum. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lauri M Louhivuori et al.
Stem cells and development, 24(6), 701-713 (2014-10-28)
The guidance of developing neurons to the right position in the central nervous system is of central importance in brain development. Canonical transient receptor potential (TRPC) channels are thought to mediate turning responses of growth cones to guidance cues through
Jie Gao et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 356(3), 645-655 (2016-01-01)
The extensive use of organophosphates (OPs) is an ongoing environmental health concern due to multiple reports of OP-related neurologic abnormalities. The mechanism of the acute toxicity of OPs has been attributed to inhibition of acetylcholinesterase (AChE), but there is growing
Jean G Toma et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 23(6), 727-737 (2005-05-27)
We have previously isolated, expanded, and characterized a multipotent precursor cell from mammalian dermis (termed skin-derived precursors [SKPs]) that can differentiate into both neural and mesodermal progeny. In this study, we report the isolation, expansion, and characterization of a similar
T Sorimachi et al.
Neurologia medico-chirurgica, 37(3), 236-242 (1997-03-01)
The protective effect of prior ischemia on focal cerebral infarction produced by permanent middle cerebral artery (MCA) occlusion was studied in a gerbil model. Forebrain ischemia for 2 and 5 minutes at an interval of 48 hours was used as
Kentaro Takakura et al.
Heliyon, 3(11), e00462-e00462 (2017-12-22)
The genus Cordyceps and its specific ingredient, cordycepin, have attracted much attention for multiple health benefits and expectations for lifespan extension. We analyzed whether Cordyceps militaris (CM), which contains large amounts of cordycepin, can extend the survival of Dahl salt-sensitive