MAB1578
Anti-Muscarinic Acetylcholine Receptor m4 Antibody, clone 18C7.2
clone 18C7.2, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
18C7.2, monoclonal
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
monkey
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rhesus monkey ... Chrm4(574195)
Spécificité
Immunogène
Application
Western blot (transfected CHO cell lines)
Immunoprecipitation (rat and monkey)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable