FCMAB257P
Milli-Mark®Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein-PE Antibody, clone GA5
clone GA5, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
GFAP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GA5, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GFAP(2670)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
U251 cells
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable