EZFCAM001
EZ-Fluo™ camera
Part of the EZ-Fluo™ hardware, Fluorescence-based technology, For the rapid detection of microbial contamination
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
100 V / 240 V, 50–60 Hz
Matériaux
304L stainless steel head (plate (front))
Fabricant/nom de marque
EZ-Fluo™
Paramètres
15-40 °C temperature
Hauteur
11.4 cm (4.5 in.)
Longueur
9.7 cm (3.8 in.)
Largeur
6.6 cm (2.6 in.)
Poids
0.5 kg (1.1 lb)
Application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Contenu apparenté
Les tests microbiologiques des denrées alimentaires et des boissons constituent un élément essentiel de la sécurité et de la gestion de la qualité dans le secteur agro-alimentaire. Explorez une vaste gamme de tests, couvrant les organismes pathogènes et d'altération.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.