Key Documents
E202
Millipore
Bouchon pour port d'échantillonnage NovaSeptum® GO
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
Matériaux
polyester body
silicone septum (platinum-cured)
Niveau de qualité
Agence
meets ISO 146441
146441
meets ISO 88 biological reactivity (all component materials)
Gamme de produits
NovaSeptum® GO
Caractéristiques
autoclavable
Paramètres
0-134 °C temp. range (32-273 °F)
6 bar max. pressure (87 psi)
Application(s)
pathogen testing
pathogen testing
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
Température de stockage
room temp
Description générale
Le bouchon pour port d'échantillonnage NovaSeptum® GO est conçu pour équiper n'importe quel port inutilisé d'un chargeur n'ayant pas besoin d'être entièrement chargé avec des unités d'échantillonnage NovaSeptum® GO.
Présentation du dispositif : accessoire d'échantillonnage stérile
Application
Pour applications d'essai de stérilité, d'essai des pyrogènes, de recherche d'endotoxines, d'analyses chimiques, d'analyses de pH et de fermentation
Conditionnement
E202 (100 unités par boîte)
Composants
  • Septum : silicone durci au platine
  • Corps : polyester
Notes préparatoires
Les supports pour échantillonnage NovaSeptum® GO sont conçus pour être utilisés avec une taille d'aiguille de 2 mm de diamètre qui convient à un large éventail d'applications. Pour une protection renforcée, chaque support peut être utilisé avec l'étiquette de sécurité NovaSeptum® GO (ENSTAG) pour éviter toute activation accidentelle. Un certificat de qualité est inclus dans chaque boîte.
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
NovaSeptum® GO sterile sampling unit with 15 mL single-use conical tube for small volume and endotoxin sampling. Closed design for aseptic process. Reduce product loss and risks of contamination. Available in single and manifold sampling format. Easily integrated into stainless-steel system via multi-use connection types (TC, in-line, ingold®).
NovaSeptum® GO sterile sampling unit with 15 mL single-use conical tube for small volume and endotoxin sampling. Closed design for aseptic process. Reduce product loss and risks of contamination. Available in single and manifold sampling format. Easily integrated into stainless-steel system via multi-use connection types (TC, in-line, ingold®).
NovaSeptum® GO sterile sampling unit with 15 mL single-use conical tube for small volume and endotoxin sampling. Closed design for aseptic process. Reduce product loss and risks of contamination. Available in single and manifold sampling format. Easily integrated into stainless-steel system via multi-use connection types (TC, in-line, ingold®).
NovaSeptum® GO sterile sampling unit with 15 mL single-use conical tube for small volume and endotoxin sampling. Closed design for aseptic process. Reduce product loss and risks of contamination. Available in single and manifold sampling format. Easily integrated into stainless-steel system via multi-use connection types (TC, in-line, ingold®).