Key Documents
CDRC050HG
Milli-Q
Cartouche d'osmose inverse
For Reverse Osmosis at a flowrate of 50 L/h, For use with Elix® and RiOs water purification systems
Synonyme(s) :
Cartouche d'osmose inverse, 50 l/h
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Elix®
for use with RiOs
Description générale
La membrane d'osmose inverse (OI) élimine 95 à 99 % des contaminants, y compris les ions, les particules, les bactéries et les molécules organiques. À utiliser avec les systèmes de purification d'eau Elix® 35/70/100 et RiOs 50/100/150/200.
Application
L'eau osmosée produite par les systèmes RiOs et Elix® est utilisée dans les laboratoires, essentiellement pour des applications telles que le rinçage, l'arrivée d'eau des machines à laver et des autoclaves, ou l'alimentation des systèmes de purification d'eau pure et ultra pure.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany