AP132C
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, Cy3 conjugate
Chemicon®, from goat
Synonyme(s) :
Anti-rabbit IgG, Cy3-conjugated antibody, Goat IgG antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
FLUOROPHORE/PROTEIN:
A552/A280 = 2.64
WAVELENGTH:
Absorption peak = 550 nm, Emission peak = 570 nm.
Application
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 2 mL of sterile distilled water
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3