ABN468
Anti-ASAH1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
ASAH1 Antibody, N-acylsphingosine amidohydrolase (non-lysosomal ceramidase) 1, acid ceramidase, hCG_28255
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ASAH1(427)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected ASAH1 in human heart cells.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ASAH1 in 15 µg of mouse heart tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse heart tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable