Key Documents
AB9234
Sigma-Aldrich
αβ
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-oligomer
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, eukaryotes, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Description générale
Amyloid monomeric proteins can sometimes oligomerize into destructive amyloid fibrils. Amyloidogenic conformations of non-disease related proteins can be created by partial protein misfolding or denaturation. ’
Spécificité
Recognizes amyloid oligomer. The antibody recognize all types of amyloid oligomers. The antibody appears to recognize a peptide backbone epitope that is common to amyloid oligomers, but is not found in native proteins, amyloidogenic monomer or mature amyloid fibrils. This antibody has been referred to as A11.
Immunogène
Épitope : Oligomeric
Application
αβ&
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie :
A 1:1,000 concentration was used on a previous lot. Suggested cell lysis buffer is RIPA. Suggested capture agent is magnetic beads (Dynabeads). Known co-precipitatiing polypeptide:
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Qualité
μ
Forme physique
Produit non purifié
Sérum de lapin. Sans conservateurs.
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sónia S Leal et al.
The Journal of biological chemistry, 288(35), 25219-25228 (2013-07-19)
Imbalance in metal ion homeostasis is a hallmark in neurodegenerative conditions involving protein deposition, and amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is no exception. In particular, Ca(2+) dysregulation has been shown to correlate with superoxide dismutase-1 (SOD1) aggregation in a cellular model
S100A9 knockout decreases the memory impairment and neuropathology in crossbreed mice of Tg2576 and S100A9 knockout mice model.
Kim, HJ; Chang, KA; Ha, TY; Kim, J; Ha, S; Shin, KY; Moon, C; Nacken, W; Kim, HS; Suh, YH
Testing null
Kaolin-induced chronic hydrocephalus accelerates amyloid deposition and vascular disease in transgenic rats expressing high levels of human APP.
Silverberg, GD; Miller, MC; Pascale, CL; Caralopoulos, IN; Agca, Y; Agca, C; Stopa, EG
Fluids and Barriers of the Cns null
Gabriel Fung et al.
Oncotarget, 8(43), 74767-74780 (2017-11-02)
Protein quality control (PQC) plays a key role in maintaining cardiomyocyte function and homeostasis, and malfunction in PQC is implicated in various forms of heart diseases. Molecular chaperones serve as the primary checkpoint for PQC; however, their roles in the
Clustering and internalization of toxic amylin oligomers in pancreatic cells require plasma membrane cholesterol.
Trikha, S; Jeremic, AM
The Journal of Biological Chemistry null