AB5642P
Anti-Cannabinoid Receptor 2 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
CB2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen peptide is 88% conserved in mouse and 82% in human. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogène
Application
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Neurotransmitters & Receptors
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide (Catalog Number AG214) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable