Principaux documents
AB5585-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-recovérine
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Cancer-associated retinopathy protein, Cancer-associated retinopathy antigen, Protein CAR, Recoverin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Rcvrn(19674)
Description générale
La recovérine (UniProt P35243 ; aussi dénommée antigène de la rétinopathie associée au cancer, protéine de la rétinopathie associée au cancer, protéine CAR) est codée par le gène RCVRN (aussi connu sous le nom de RCV1) (identifiant du gène : 5957) chez l'homme. La recovérine, une protéine des photorécepteurs, fait partie des protéines du type capteur de calcium neuronal ("neuronal calcium sensor", NCS) à main EF. La recovérine est initialement produite sous la forme d'une protéine de 200 acides aminés, dont l'initiateur N-terminal, une méthionine, est retirée après traduction. La recovérine se compose de quatre domaines du type main EF (acides aminés 25-60, 61-96, 97-132, 147-182), la deuxième et la troisième région de main EF médiant respectivement la liaison au calcium de faible et forte affinité. Dans les cellules photoréceptrices, la recovérine agit comme un inhibiteur Ca2+-dépendent de la GRK1 ("G-protein-coupled receptor kinase 1"). La recovérine joue un rôle important dans la médiation de l′adaptation à la lumière dépendante du calcium des bâtonnets et des cônes. La recovérine retarde la réponse des bâtonnets et des cônes dans la pénombre lorsque [Ca2+] est élevée en inhibant la phosphorylation des pigments visuels catalysée par GRK1, mais n′a que peu d′effet durant l′adaptation à la lumière lorsque [Ca2+] est faible.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à une séquence du domaine de la main EF 4 de la recovérine humaine.
Épitope : main EF 4.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter la recovérine dans des coupes de tissus rétiniens humains et de rat.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-recovérine permet de détecter le niveau de recovérine ; son utilisation a été publiée et validée en western blotting et immunohistochimie.
Sous-domaine de recherche
Fonctions sensorielles et système nerveux périphérique
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu rétinien humain.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,25 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la recovérine dans 10 µg de lysat de tissu rétinien humain.
Description de la cible
Poids réel (observé) : ~23 kDa.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Biju B Thomas et al.
Frontiers in neuroscience, 15, 752958-752958 (2021-11-13)
End-stage age-related macular degeneration (AMD) and retinitis pigmentosa (RP) are two major retinal degenerative (RD) conditions that result in irreversible vision loss. Permanent eye damage can also occur in battlefields or due to accidents. This suggests there is an unmet
Bin Lin et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 61(11), 34-34 (2020-09-19)
To study if human embryonic stem cell-derived photoreceptors could survive and function without the support of retinal pigment epithelium (RPE) after transplantation into Royal College of Surgeons rats, a rat model of retinal degeneration caused by RPE dysfunction. CSC14 human
Chien-Hui Lo et al.
The Journal of clinical investigation, 134(13) (2024-07-01)
Mitochondria-related neurodegenerative diseases have been implicated in the disruption of primary cilia function. Mutation in an intrinsic mitochondrial complex I component NDUFAF2 has been identified in Leigh syndrome, a severe inherited mitochondriopathy. Mutations in ARMC9, which encodes a basal body