Key Documents
8.40106
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N-methylaniline
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Benzyl-N-methylaniline, Benzylmethylphenyl amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.28
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
210-375-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
450 °C (DIN 51794)
Puissance
2130 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
311 °C/1013 hPa
Pf
8 °C
Température de transition
flash point 152 °C
Solubilité
0.009 g/L
Densité
1.046 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C14H15N/c1-15(14-10-6-3-7-11-14)12-13-8-4-2-5-9-13/h2-11H,12H2,1H3
Clé InChI
LXZGVFCKZRHKMU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.042 - 1.046
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
305.6 °F
Point d'éclair (°C)
152 °C