Documents
8.22063
Sigma-Aldrich
1-Hexadecanethiol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Hexadecanethiol, Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)15SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352105
Numéro de classement CE :
220-846-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥88.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
260 °C
Pf
18-20 °C
Température de transition
flash point 102 °C
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Clé InChI
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.845 - 0.850
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F
Point d'éclair (°C)
102 °C