Documents
8.18533
Sigma-Aldrich
Dipropylene glycol monomethyl ether
(mixture of isomeres) for synthesis
Synonyme(s) :
Dipropylene glycol monomethyl ether, DPM, Methoxypropoxypropanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)C3H6OC3H6(OH)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
252-104-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.75 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
205 °C (DIN 51794)
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
9500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.1-14 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Point d'ébullition
184 °C/1013 hPa
Pf
<-50 °C
Température de transition
flash point 79 °C
Densité
0.95 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(4-8)10-5-7(2)9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
CUDYYMUUJHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.954 - 0.956
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup