Documents
8.14364
Sigma-Aldrich
Didecyldimethylammonium chloride
(50% solution in 2-propanol/water 2:3) for synthesis
Synonyme(s) :
N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride, DDAC
About This Item
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
658 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.5-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
88 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 29 °C
Densité
0.90 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): 50.0 - 55.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
84.2 °F
Point d'éclair (°C)
29 °C