Key Documents
8.13755
Sigma-Aldrich
Crown ether/Dibenzo-24-crown-8
for synthesis
Synonyme(s) :
Crown ether/Dibenzo-24-crown-8, Dibenzo-24-crown-8, 1,4,7,10,17,20,23,26-Octaoxa[10.10]orthocyclophane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H32O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
238-027-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
100-103 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C24H32O8/c1-2-6-22-21(5-1)29-17-13-25-9-10-27-15-19-31-23-7-3-4-8-24(23)32-20-16-28-12-11-26-14-18-30-22/h1-8H,9-20H2
Clé InChI
UNTITLLXXOKDTB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range (lower value): 101 - 104
Melting range (upper value): 101 - 105
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1