Documents
8.06862
Sigma-Aldrich
1-Naphthylacetic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Naphthylacetic acid, 1-Naphthaleneacetic acid, Planofix
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-705-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (GC)
Forme
solid
Puissance
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.0 (25 °C, 0.6 g/L in H2O)
Pf
125-131 °C
Solubilité
0.42 g/L
Masse volumique apparente
240 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Clé InChI
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Syntheses, Crystal Structures, Antimicrobial Activity and Thermal Behavior of Copper (II) Complexes Derived from 1-Naphthylacetic Acid and Diamines: This study explores the structural and antimicrobial properties of copper complexes derived from 1-naphthylacetic acid (LW Xue, C Chen, GQ Zhao, 2020).
  • Simultaneous intercalation of 1-naphthylacetic acid and indole-3-butyric acid into layered double hydroxides and controlled release properties: Discusses a formulation for controlled release of 1-naphthylacetic acid in agricultural applications (S Li, Y Shen, M Xiao, D Liu, L Fan, Z Zhang, 2014).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 126 °C
Melting range (upper value): ≤ 134 °C
2-Naphthylacetic acid (GC, area%): ≤ 4.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3