8.03202
Epoxystyrene
for synthesis
Synonyme(s) :
Epoxystyrene, Styrene oxide, Phenyloxirane, Phenylethylene oxide, Styrene epoxide
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
498 °C
Limite d'explosivité
1.1-22 % (v/v)
Point d'ébullition
193-195 °C/1013 hPa
Pf
-37 °C
Température de transition
flash point 74 °C
Solubilité
3 g/L
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.054
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup