Key Documents
8.01309
Sigma-Aldrich
4-Amino-1,2,4-triazole
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Amino-1,2,4-triazole, 4-Amino-4H-1,2,4-triazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H4N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
209-533-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
pH
<7 (20 °C in H2O)
Pf
83-86 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
Clé InChI
FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable