Key Documents
8.00077
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetanilide
for synthesis
Synonyme(s) :
4′-Methylacetanilide, N-p-Tolylacetamide, Acetic acid p-toluidide, 4-Acetamidotoluene
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H4-4-(CH3)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
203-155-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Point d'ébullition
306-308 °C/1013 hPa
Pf
147-150 °C
Température de transition
flash point 168 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Kompleks Ni (II)-4′-Methylacetanilide: Sintesis, Karakterisasi, dan Uji Antibakteri: This study discusses the synthesis, characterization, and antibacterial testing of a nickel (II) complex with 4′-Methylacetanilide. The findings highlight the coordination of the C=O group of 4′-Methylacetanilide to nickel ions (Z Afiifah, 2023).
  • Sintesis, Karakterisasi, dan Uji Antibakteri Kompleks Cu (II) dengan 4′-Methylacetanilide: This paper describes the synthesis and characterization of a copper (II) complex with 4′-Methylacetanilide, focusing on its antibacterial activity against gram-negative bacteria (DF Carolina, 2023).
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 147 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable