506155
Pifithrin-μ
A cell-permeable sulfonamide that blocks p53 interaction with Bcl-xL and Bcl-2 proteins and selectively inhibits p53 translocation to mitochondria without affecting the transactivation function of p53.
Synonyme(s) :
Pifithrin-μ, Phenylacetylenylsulfonamide, Hsp70 Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C8H7NO2S/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,(H2,9,10,11)
Clé InChI
ZZUZYEMRHCMVTB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
p53 interaction with Bcl-xL and Bcl-2 proteins
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Strom, E., et al. 2006. Nat. Chem. Biol.2, 474.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable