Key Documents
48-621MAG
Millipore
Kit MILLIPLEX à billes magnétiques Dommages à l'ADN / Génotoxicité®, Dosage de signalisation cellulaire en multiplex
Synonyme(s) :
Cell Signaling DNA Damage Kit, DNA Damage Bead Panel, Genotoxicity Magnetic Beads
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.47
Espèces réactives
mouse, human, rat
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Méthode de détection
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le kit à billes magnétiques MAP 7-plex Dommages à l'ADN / Génotoxicité de MILLIPLEX® (Réf. 48-621MAG) est un kit pré-mélangé permettant de quantifier simultanément les 7 analytes suivants dans les lysats cellulaires :• ATR (total)• Chk1 (Ser345)• Chk2 (Thr68)• H2A.X (Ser139)• MDM2 (total)• p21 (total)• p53 (Ser15)
Spécificité
La réactivité croisée entre les anticorps et tous les autres analytes du panel est non détectable ou négligeable.
Application
Les dosages intracellulaires multiplex à base de billes utilisant la technologie Luminex permettent de quantifier de façon relative et simultanée les protéines de plusieurs voies de phosphorylation ou les protéines totales présentes dans des échantillons de lysats cellulaires et tissulaires. Comparez les résultats du multiplexage à ceux du western blotting.Une incubation pendant la nuit (4 °C) est recommandée pour de meilleurs résultats.Ce dosage nécessite 25 µL de lysat cellulaire dilué par puits.Le kit doit être utilisé avec le Tampon de dosage 1 (fourni).La plage de travail de la concentration en protéines va de 1 à 25 μg de protéines totales/puits (25 μl/puits à une concentration de 40 à 1 000 μg/ml). Analytes disponibles :ATR (total) ; Chk1 (Ser345) ; Chk2 (Thr68) ; H2A.X (Ser139) ; MDM2 (total) ; p21 (total) ; p53 (Ser15)
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver les composants du kit entre 2 et 8 °C.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Contenu apparenté
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.
Afficher tout