48-602MAG
MILLIPLEX® Cell Signaling Buffer and Detection Kit for Magnetic Beads
About This Item
Produits recommandés
Espèces réactives
human
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Méthode de détection
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Contenu apparenté
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.