444300
Melatonin
A hormone that has been postulated as the mediator of photo-induced anti-gonadotropic activity in photoperiodic mammals.
Synonyme(s) :
Melatonin, N-Acetyl-5-methoxytryptamine, 5-Methoxy-N-acetyltryptamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to slightly yellow
Solubilité
methanol: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Clé InChI
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
rat NOS
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Reiter, R.J., and Tan, D.X. 2002. Ann. N.Y. Acad. Sci.957, 341.
Cuzzocrea, S., et al. 1998. J. Pineal Res. 25, 24.
Maestroni, G.J., et al. 1994. Cancer Res. 54, 2429.
Pozo, D., et al. 1994. Life Sciences55, PL455.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable