235423-M
Caspase-3 Inhibitor I, Cell-Permeable
The Caspase-3 Inhibitor I, Cell-Permeable controls the biological activity of Caspase-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
Caspase-3 Inhibitor I, Cell-Permeable, CPP32/Apopain Inhibitor, Cell-permeable, Cell-permeable, DEVD-CHO
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
caspase-3
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Lin, Y.-Z., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 5305.
Nicholson, D.W. 1996. Nature Biotechnol. 14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 1841.
Lin, Y.-Z., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 14255.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature 376, 37.
Tewari, M., et al. 1995. Cell 81, 801.
Lazebnik, Y.A., et al. 1994. Nature371, 346.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable