1.88063
Catholyte K for Coulometry
Coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones Aquastar®
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: coulometric
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Adéquation
passes test for application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2